Imprimer
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
8.18533.1000EA 38.8 EUR
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Formule: C₇H₁₆O₃
Poids moléculaire: 148.2001 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059604
Numéro CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.75 hPa (25 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.419 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C