Oxydipropanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 25265-71-8
Molecular Formula: HOC3H6OC3H6OH
Formula Weight: 134.18
Physical Form: Liquid
Density: 1.022
Refractive Index: 1.4410
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -32°
Boiling Point: 231-235°
MDL No.: MFCD00051023
Formule:
C₆H₁₄O₃ Point d'ébullition: 231…235 °C Point de fusion: –32 °C Densité: 1,022 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051023 Numéro CAS: 25265-71-8 EINECS: 246-770-3 |