Imprimer
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
118481000 118485000 118480010
ACRO118481000EA 60.8 EUR
ACRO118481000 ACRO118485000 ACRO118480010
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle 98%
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle
Formule: C₈H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 190…191 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009136
Numéro CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to yellow-brown Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %