4-Amino-5-thioxo-1,2,4-triazolidine-3-one-hydrazone 99
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 1750-12-5
Molecular Formula: C2H6N6S
Formula Weight: 146.17
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 134867
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003098
Formule:
C₂H₆N₆S Poids moléculaire: 146.17 g/mol Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003098 Numéro CAS: 1750-12-5 EINECS: 217-135-8 UN: 1325 ADR: 4.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...