Imprimer
5-Oxo-L-proline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
132121000 132120250 132125000
ACRO132121000EA 89.3 EUR
ACRO132121000 ACRO132120250 ACRO132125000
5-Oxo-L-proline 98%
5-Oxo-L-proline
Formule: C₅H₇NO₃
Point de fusion: 152…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005272
Numéro CAS: 98-79-3
EINECS: 202-700-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=10, 1N NaOH) (on dry substance)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)