Imprimer
5-Oxo-D-proline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24678.22 B24678.06 B24678.14
B24678.22EA 740 EUR
B24678.22 B24678.06 B24678.14
5-Oxo-D-proline ≥98%
5-Oxo-D-proline
Purity: 98+% CAS No.: 4042-36-8 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 82133
Formule: C₅H₇NO₃
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066212
Numéro CAS: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0