5-Oxo-DL-proline, poudre blanche
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Soluble in 0,1 N HCI (clear, colourless solution), cold water and hot water.
Soluble in 0,1 N HCI (clear, colourless solution), cold water and hot water.
Formule:
C₅H₇NO₃ |
Numéro MDL:
MFCD00064322 Numéro CAS: 149-87-1 EINECS: 205-748-3 |