Imprimer
5-Oxo-DL-proline ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09424.18 L09424.30
L09424.18EA 34 EUR
L09424.18 L09424.30
5-Oxo-DL-proline ≥99%
5-Oxo-DL-proline
Purity: 99% CAS No.: 149-87-1 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 183-185° Beilstein Reference: 82131
Formule: C₅H₇NO₃
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064322
Numéro CAS: 149-87-1
EINECS: 205-748-3