Acide pyrrole-2-carboxylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 634-97-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 205° subl.
Beilstein Reference: 80825
Formule:
C₅H₅NO₂ Point de fusion: ∼ 205 °C (subl.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005219 Numéro CAS: 634-97-9 EINECS: 211-221-9 |