Ammonium tétrachloroaurate hydraté ≥99.99% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13874-04-9
Molecular Formula: (NH4)AuCl4.xH2O
Formula Weight: 356.82(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Yellow-orange
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water and alcohol
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011503
Formule:
H₄AuCl₄N·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011503 Numéro CAS: 13874-04-9 EINECS: 250-476-0 UN: 3260 ADR: 8,III |