Imprimer
Acide hexachloroiridique (IV) (38 - 42% Ir) ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dihydrogen hexachloroiridate(IV) xhydrate (Chunks or pellets), Hydrogen iridium hexachloride, Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
11031.03 11031.06 11031.14
11031.03EA 417 EUR
11031.03 11031.06 11031.14
Acide hexachloroiridique (IV) (38 - 42% Ir) ≥99% (base métaux)
Acide hexachloroiridique (IV)
Purity: 99% CAS No.: 110802-84-1 Molecular Formula: H2IrCl6.xH2O Formula Weight: 406.93(anhy) Physical Form: Lump Appearance: Black Solubility: Soluble in alcohol and water UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011328
Formule: H₂Cl₆Ir·xH₂O
Poids moléculaire: 406.93 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149906
Numéro CAS: 110802-84-1
EINECS: 241-012-8
UN: 3260
ADR: 8 III