Imprimer
Acide hexachloroiridique (IV) hexahydraté (∼40% Ir)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
197550010 197550050
ACRO197550010EA 491 EUR
ACRO197550010 ACRO197550050
Acide hexachloroiridique (IV) hexahydraté (∼40% Ir)
Acide hexachloroiridique (IV) hexahydraté
Formule: H₂Cl₆Ir·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149907
Numéro CAS: 16941-92-7
EINECS: 241-012-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder or crystals
Assay 37 to 43 % (Ir)