Imprimer
2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
D6511-10G D6511-25G D6511-50G D6511-5G
D6511-10GEA 148 EUR
D6511-10G D6511-25G D6511-50G D6511-5G
2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone
Formule: C₆H₂Cl₃NO
Point de fusion: 65,..67 °C (lit.)                      
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001611
Numéro CAS: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
UN: 3224
ADR: 4.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=767d422224639c01b05104afc2e325ffc296ee24&vid=1419d07aa1aed75ed7f8cb456c94da5462538a5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow to Orange
Appearance (Form) Powder or Crystals
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Colour), 50 mg/ml, Ethanol Yellow
Carbon 32.4 - 36.0%
Nitrogen 6.3 - 7.3%
Purity (TLC) ≥95 %
Suitability; Suitable For Use In The Detection Of Phenols Suitable