2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-diénone, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₆H₂Cl₃NO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001611 Numéro CAS: 101-38-2 EINECS: 202-937-2 UN: 3224 ADR: 4.1, |
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) | ≥ 98 |
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol) | ≥ 800 |
Melting point | 65 - 68 |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable solid |