5-Fluoroindoline ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 2343-22-8
Molecular Formula: C8H8FN
Formula Weight: 137.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formule:
C₈H₈FN |
Numéro MDL:
MFCD00214461 Numéro CAS: 2343-22-8 |