Imprimer
5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L16993.03 L16993.06
L16993.03EA 60.2 EUR
L16993.03 L16993.06
5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
5-Bromo-7-nitroindoline
Purity: 98% CAS No.: 80166-90-1 Molecular Formula: C8H7BrN2O2 Formula Weight: 243.06 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 1373199 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005708
Formule: C₈H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 128…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005708
Numéro CAS: 80166-90-1
EINECS: 279-411-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III