1-(4-Bromophényl)pyrrolidine-2-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 7661-32-7
Molecular Formula: C10H10BrNO
Formula Weight: 240.10
Boiling Point: 98-101°
MDL No.: MFCD00138502
Formule:
C₁₀H₁₀BrNO Point d'ébullition: 98…101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00138502 Numéro CAS: 7661-32-7 |