Imprimer
3-Fluoro-L-tyrosine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
L16775.MF L16775.MD
L16775.MFEA 76.7 EUR
L16775.MF L16775.MD
3-Fluoro-L-tyrosine ≥97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Purity: 97% CAS No.: 7423-96-3 Molecular Formula: C9H10FNO3 Formula Weight: 199.18 Melting Point: 260-261° Beilstein Reference: 3204802 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002607
Formule: C₉H₁₀FNO₃
Point de fusion: 260…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002607
Numéro CAS: 7423-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II