Imprimer
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate (≥40% Ni) ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40106.30 40106.A1
40106.30EA 78.5 EUR
40106.30 40106.A1
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate (≥40% Ni) ≥99.5% (base métaux)
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Purity: 99.5% CAS No.: 155775-31-8 Molecular Formula: CNiO3.2H2NiO2.xH2O Formula Weight: 304.18(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Green Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016262
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic Colours and glazes
Formule: CNiO₃·2H₂NiO₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016262
Numéro CAS: 155775-31-8
EINECS: 240-408-8
UN: 3077
ADR: 9,III