Manganèse (II) perchlorate hexahydraté ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formule:
Cl₂MnO₈·6H₂O Poids moléculaire: 361.931 g/mol Point de fusion: 165 °C. (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150255 Numéro CAS: 15364-94-0 EINECS: 237-390-9 UN: 1481 ADR: 5.1 II |