Imidazolidine-2-one hémihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02662355 Numéro CAS: 121325-67-5 EINECS: 204-436-4 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 950 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 °C |
Molar Mass | 95.10 g/mol |
Bulk Density | 720 kg/m3 |
Boiling Point | 132.6 °C (1013 hPa) (anhydrous substance) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 265 °C |
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C) |