Imprimer
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41417.0100 8.41417.9010
8.41417.0100EA 51.2 EUR
8.41417.0100 8.41417.9010
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium
Formule: C₆H₁₃Cl₂NO
Poids moléculaire: 186.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012797
Numéro CAS: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 182 - 184 °C (decomposition)
Molar Mass 186.08 g/mol
pH 4.5 - 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C