Imprimer
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
L05771.22 L05771.36
L05771.22EA 43.1 EUR
L05771.22 L05771.36
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium ≥99%
Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium
Purity: 99% CAS No.: 3647-69-6 Molecular Formula: C6H12ClNO.HCl Formula Weight: 186.08 Melting Point: 184-186° Beilstein Reference: 3684083 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012797
Formule: C₆H₁₃Cl₂NO
Poids moléculaire: 186.08 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012797
Numéro CAS: 3647-69-6
EINECS: 222-881-2
UN: 2923
ADR: 8 III