Chlorure de 4-(2-chloroéthyl)morpholinium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
Formule:
C₆H₁₃Cl₂NO Poids moléculaire: 186.08 g/mol Point de fusion: 182…185 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012797 Numéro CAS: 3647-69-6 EINECS: 222-881-2 UN: 2923 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Hygroscopic crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 182 to 185 °C (on dry substance) |
Loss on drying | ≤1 % (80 °C) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |