Imprimer
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DMA
Stabilisation: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
8.40083.0025EA 38.5 EUR
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle
Formule: C₈H₁₅NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008589
Numéro CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 157.21 g/mol
Boiling Point 182 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 1.20 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C