Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DMA
Stabilisation:
stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
Stabilized with ca 0.2% 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2867-47-2
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: ca -30°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1757048
UN No.: 2522
MDL No.: MFCD00008589
Formule:
C₈H₁₅NO₂ Point d'ébullition: 186…188 °C Point de fusion: ∼–30 °C Densité: 0,932 Point éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008589 Numéro CAS: 2867-47-2 EINECS: 220-688-8 UN: 2522 ADR: 6.1,II |