Imprimer
Diméthacrylate d'éthylène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18847.0250 8.18847.1000
8.18847.0250EA 53.1 EUR
8.18847.0250 8.18847.1000
Diméthacrylate d'éthylène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diméthacrylate d'éthylène
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008590
Numéro CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 5 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)