Imprimer
Acide octylphosphonique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L18586.06 L18586.03
L18586.06EA 321 EUR
L18586.06 L18586.03
Acide octylphosphonique ≥99%
Acide octylphosphonique
Purity: 99% CAS No.: 4724-48-5 Molecular Formula: C8H19O3P Formula Weight: 194.21 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1764242
Formule: C₈H₁₉O₃P
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015841
Numéro CAS: 4724-48-5
EINECS: 225-218-5