Imprimer
Butylphosphonic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A17983.06 A17983.14
A17983.06EA 176 EUR
A17983.06 A17983.14
Butylphosphonic acid ≥98%
Butylphosphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 3321-64-0 Molecular Formula: C4H11O3P Formula Weight: 138.10 Odour: Odourless Melting Point: 105-107° Beilstein Reference: 1749026 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012295
Formule: C₄H₁₁O₃P
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012295
Numéro CAS: 3321-64-0
UN: 3261
ADR: 8,III