Potassium tétrachloroaurate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
AuCl₄K Point de fusion: 357 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043088 Numéro CAS: 13682-61-6 EINECS: 237-190-1 UN: 3260 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to light orange Crystalline powder |
Assay | ≥97.5 % |