Imprimer
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
H53359.03 H53359.06
H53359.03EA 78.8 EUR
H53359.03 H53359.06
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 89694-46-2 Molecular Formula: C7H8BClO3 Formula Weight: 186.40 Melting Point: 106-110° MDL No.: MFCD06659858
Formule: C₇H₈BClO₃
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659858
Numéro CAS: 89694-46-2