Imprimer
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
73732-100MLEA 784 EUR
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène, Supelco®
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00014693
Numéro CAS: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6ed89130a68325e3a9cfdf571ad0a357e9a2a8&vid=42fd4c23719ac0a005a462640d6cf743fd7abf9a&prid=web&clid=SAPDAM