Imprimer
4-Iodobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L17448.03 L17448.06 L17448.MD
L17448.03EA 164 EUR
L17448.03 L17448.06 L17448.MD
4-Iodobenzaldéhyde ≥98%
4-Iodobenzaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 15164-44-0 Molecular Formula: C7H5IO Formula Weight: 232.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 636101 MDL No.: MFCD00039576
Formule: C₇H₅IO
Point de fusion: 76…78 °C
Numéro MDL: MFCD00039576
Numéro CAS: 15164-44-0