Imprimer
5-Chloro-o-anisaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31860.06 H31860.14
H31860.06EA 98.5 EUR
H31860.06 H31860.14
5-Chloro-o-anisaldéhyde 97%
5-Chloro-o-anisaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 7035-09-8 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Characteristic Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00033854
Formule: C₈H₇ClO₂
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033854
Numéro CAS: 7035-09-8