Imprimer
Bromure d'éthylmagnésium ∼3.2 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
183531000 183538000
183531000.EA 147 EUR
183531000. 183538000.
Bromure d'éthylmagnésium ∼3.2 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Bromure d'éthylmagnésium
Formule: C₂H₅BrMg
Poids moléculaire: 133.27 g/mol
Densité: 1.14 g/cm³
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000043
Numéro CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 39 to 41 %
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %