Imprimer
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
H31756.03 H31756.06
H31756.03EA 71.6 EUR
H31756.03 H31756.06
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 351-52-0 Molecular Formula: C8H8ClFO Formula Weight: 174.60 Melting Point: 35-39° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04973773
Formule: C₈H₈ClFO
Point de fusion: 35…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973773
Numéro CAS: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II