Imprimer
Huile minérale blanche (pétrole), M.W. 75 cSt
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
BASE75 BASE75-G
JOBIBASE75EA 292 EUR
JOBIBASE75 JOBIBASE75-G
Huile minérale blanche (pétrole), M.W. 75 cSt
Huile minérale blanche (pétrole)
Point d'ébullition: 300
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8