Imprimer
Potassium tétrachloroaurate hydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23292.03 B23292.06
B23292.03EA 234 EUR
B23292.03 B23292.06
Potassium tétrachloroaurate hydraté ≥99%
Potassium tétrachloroaurate hydraté
Purity: 99% CAS No.: 27988-75-6 Molecular Formula: AuCl4K.xH2O Formula Weight: 377.88(anhy) Melting Point: 357° dec. Merck Reference: 14,7681 MDL No.: MFCD00043088
Formule: AuCl₄K·xH₂O
Point de fusion: 357 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043088
Numéro CAS: 27988-75-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,7681