Potassium tétrachloroaurate hydraté ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 49%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 27988-75-6
Molecular Formula: AuCl4K.xH2O
Formula Weight: 377.88(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to orange
Melting Point: 357° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7681
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043088
Formule:
AuCl₄K·xH₂O Point de fusion: 357 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043088 Numéro CAS: 27988-75-6 EINECS: 237-190-1 UN: 3260 ADR: 8,III Indice Merck: 14,7681 |