Imprimer
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23132.06 B23132.14
B23132.06EA 37.4 EUR
B23132.06 B23132.14
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile ≥97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 75279-56-0 Molecular Formula: C8H5ClFN Formula Weight: 169.59 Melting Point: 67-69° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00236029
Formule: C₈H₅ClFN
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236029
Numéro CAS: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II