Imprimer
Glycinate de tert-butyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18213.0006 8.18213.0050
8.18213.0006EA 117 EUR
8.18213.0006 8.18213.0050
Glycinate de tert-butyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Glycinate de tert-butyle
Formule: C₆H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00038194
Numéro CAS: 6456-74-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 131.17 g/mol
Boiling Point 29 - 31 °C (3 hPa)
Refractive Index 1.4237 (20 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)