Imprimer
Glycinate de tert-butyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
L16258.03 L16258.06
L16258.03EA 85.3 EUR
L16258.03 L16258.06
Glycinate de tert-butyle ≥97%
Glycinate de tert-butyle
Purity: 97% CAS No.: 6456-74-2 Molecular Formula: H2NCH2CO2C(CH3)3 Formula Weight: 131.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 29-31°/2mm Beilstein Reference: 2039000 MDL No.: MFCD00038194
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.18 g/mol
Point d'ébullition: 29…31 °C (2 mmHg)
Densité: 0.960
Numéro MDL: MFCD00038194
Numéro CAS: 6456-74-2