Imprimer
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
A13118.0B A13118.18 A13118.30
A13118.0BEA 245 EUR
A13118.0B A13118.18 A13118.30
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium 98%
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium
Purity: 98% CAS No.: 821-48-7 Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl Formula Weight: 178.49 Melting Point: 211-215° Beilstein Reference: 3550356 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012515
Formule: C₄H₁₀Cl₃N
Poids moléculaire: 178.49 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012515
Numéro CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8 II