Imprimer
Zirconium standard solution, 10,000 mg/L Zr in 5% nitric acid (de Zr) standard for AAS and ICP
Marques : JOBIN YVON EMISSION
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PLZR2-3Y PLZR2-3X
634-0317EA 814 EUR
634-0317 634-0316
Zirconium standard solution, 10,000 mg/L Zr in 5% nitric acid (de Zr) standard for AAS and ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST