3-Hydroxybutyrate d'éthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₂O₃ Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg) Densité: 1,01 g/cm³ Point éclair: 64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004545 Numéro CAS: 5405-41-4 EINECS: 226-456-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Ammonium (NH4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤600 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Oxychloride | passes test |
Insoluble matter | ≤0.005 % |