Imprimer
2,5-Dibromo-3-méthylthiophène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02693.06 L02693.14
L02693.06EA 44.7 EUR
L02693.06 L02693.14
2,5-Dibromo-3-méthylthiophène ≥98%
2,5-Dibromo-3-méthylthiophène
Purity: 98% CAS No.: 13191-36-1 Molecular Formula: C5H4Br2S Formula Weight: 255.97 Refractive Index: 1.6130 Boiling Point: 226-230° MDL No.: MFCD00015470
Formule: C₅H₄Br₂S
Point d'ébullition: 226…230 °C
Densité: 1,972
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015470
Numéro CAS: 13191-36-1
EINECS: 236-147-4