Chlorure d'hydrogène 4 N dans le 1,4-dioxanne, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HCl Point éclair: 17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 3.95 to 4.40 N |