Imprimer
Diethyl propylphosphonate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17105.09 A17105.18
A17105.09EA 50.2 EUR
A17105.09 A17105.18
Diethyl propylphosphonate ≥97%
Diethyl propylphosphonate
Purity: 97% CAS No.: 18812-51-6 Molecular Formula: C7H17O3P Formula Weight: 180.19 Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 94-96°/12mm MDL No.: MFCD00015139
Formule: C₇H₁₇O₃P
Point d'ébullition: 94…96 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015139
Numéro CAS: 18812-51-6