3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 149507-26-6
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 237-239°
Beilstein Reference: 7370120
Formule:
C₇H₈BFO₃ Point de fusion: 237…239 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00807404 Numéro CAS: 149507-26-6 |