Acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propionique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydrocaffeic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1078-61-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2213449
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point de fusion: 136…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002776 Numéro CAS: 1078-61-1 EINECS: 214-083-8 |